Learn More
N,N,N',N'-Tetrafenilbencidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436038 5 g 5 g
15426038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59650.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15546-43-7 | C36H28N2 | 488.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15546-43-7
Fórmula molecular C36H28N2
Peso molecular (g/mol) 488.63
Número MDL MFCD00228123
Clave InChI DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetraphenylbenzidine, tetraphenylbenzidine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n,n-tetraphenylbenzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetraphenyl, n,n'-diphenyl-n,n',di-m-tolyl-benzidine, n,n,n',n'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bis diphenylamino biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl
PubChem CID 84981
Nombre IUPAC N,N-difenil-4-[4-(N-fenilanilino)fenil]anilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Punto de fusión 230°C to 234°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine