Learn More
N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina, grado de electroforesis, MP Biomedicals
Código de producto. 11471612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471612 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 11471612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04805615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    120.75€ / 50 ml
    Ahorro 6.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
110-18-9 (TEMED), Pureza: >99 %, acelerador de polimerización para formación de gel de poliacrilamida
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N«,N«-Tetramethyl-Ethylenediamine
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Cantidad 50 mL
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEMED, Electrophoresis Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine