Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, grado de electroforesis
Código de producto. 15400327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400327 100 mL 100 ml
15490317 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400327 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63734.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as polymerization accelerator in gel electrophoresis, solvent and oxidizing reagent. N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as anti-hyperlipidemic, plant growth stimulator, pathogen growth inhibitor, confers plant disease resistance. TEMED is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide when making polyacrylamide gels, used in gel electrophoresis. TMEDA is widely employed as a ligand for metal ions. TEMED can also be a component of Hypergolic propellants. Tetramethylethylenediamine (TEMED) is an essential catalyst for polyacrylamide gel polymerization. TEMED is frequently used with another catalyst, APS, for the preparation of polyacrylamide gels for protein and nucleic acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamina se utiliza como acelerador de polimerización en la electroforesis en gel, disolvente y reactivo oxidante. La N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamina se utiliza como antihiperlipidémico, estimulador del crecimiento de plantas, inhibidor del crecimiento de patógenos y además confiere resistencia a la enfermedad de las plantas. La TEMED se utiliza con persulfato de amonio para catalizar la polimerización de la acrilamida al fabricar geles de poliacrilamida, utilizados en la electroforesis en gel. La TEMED se emplea ampliamente como ligando para los iones metálicos. La TEMED también puede ser un componente de los propulsantes hipergólicos. La tetrametiletilendiamina (TEMED) es un catalizador esencial para la polimerización de gel de poliacrilamida. La TEMED se utiliza con frecuencia con otro catalizador, el APS, para la preparación de geles de poliacrilamida para el análisis de proteínas y ácidos nucleicos.
Solubilidad
Soluble en 10 mg/ml de agua a 20 °C.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácido, cobre, mercurio, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL MFCD00008335
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Punto de fusión -55°C
Color Incolora
Densidad 0.775
Punto de ebullición 120°C to 122°C
Temperatura de inflamación 18°C (154°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.418
Cantidad 100 mL
Número UN UN2372
Beilstein 1732991
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9134
Información de solubilidad Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Grado Electroforesis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane