Learn More
N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444214
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444214 2500 mL 2500 ml
11424214 100 mL 100 ml
11434214 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12536.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N,N-tetrametiletilenodiamina se utiliza con persulfato de amonio para catalizar la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida para obtener geles de poliacrilamida. También se utiliza para separar proteínas o ácidos nucleicos. Además, se emplea como ligando para iones metálicos, como el cinc y el cobre. Participa activamente en la formación del complejo organometálico aniónico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina se utiliza con persulfato de amonio para catalizar la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida para obtener geles de poliacrilamida. También se utiliza para separar proteínas o ácidos nucleicos. Además, se emplea como ligando para iones metálicos, como el cinc y el cobre. Participa activamente en la formación de un complejo organometálico aniónico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL MFCD00008335
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.775
Punto de ebullición 120°C to 122°C
Temperatura de inflamación 18°C (62°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Unpleasant
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.418
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2372
Beilstein 1732991
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane