Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, + 99 %, GLC, Fisher Chemical
Código de producto. 12696787 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12696787 2.5 L 2.50 LT
10549960 25 mL 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12696787 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/P190/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 110-18-9 | Molecular Formula: C6H16N2 | Molecular Weight: 116.208 g/mol
N,N,N',N'-tetrametiletilenodiamina, 99 +%, GLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL 8335
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Punto de fusión -55°C
Color Incolora
pH 8.0 to 8.5
Punto de ebullición 120°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEMED
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.