Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11451612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Código de producto. Cantidad
11451612 10 mL
1 options
Código de producto. 11451612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04805613
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Color Incolora
Densidad 0,77g/mL a 25 °C
Fórmula molecular C6H16N2
Cantidad 10 mL
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Líquidos