Learn More
Dihidrocloruro N,N,N',N'-tetrametil-p-fenilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430033 10 g 10 g
11440033 50 g 50 g
11450033 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12107.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.23€
    80.65€ / 10 g
    Ahorro 17.58€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 637-01-4 | C10H18Cl2N2 | 237.168 g/mol
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is an oxidizable compound that serves as a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is also used as a test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms. It finds application as a detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de N,N,N′,N′-tetrametil-p-fenilendiamina (TMPD) es un compuesto oxidable que sirve como cosustrato reductor para las peroxidasas de hemo. También se utiliza como reactivo de prueba en microbiología para la clasificación de microorganismos aerobios positivos para citocromo oxidasa. Se aplica como una detección de peroxidasas en geles de poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, agua y solución salina tamponada con fosfato con pH 7,2.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-01-4
Fórmula molecular C10H18Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 237.168
Número MDL MFCD00012482
Clave InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
PubChem CID 71561
Nombre IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametilbenceno-1,4-diamina;diclorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Punto de fusión ∽228°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Beilstein 5132096
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.17
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediaminedihydrochloride