Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametilo-p-fenilenodiamina, 98+ %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 220°C to 224°C |
| Color | Beige a gris |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H4[N(CH3)2]2·2HCl |
| Cantidad | 25 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride