Learn More
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiamina, 98%
Código de producto. 11995261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995261 100 g Frasco de vidrio 100 g
10327640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10215990 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11995261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170791000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-22-1 | C₁₄H₁₃N₂| 164,25 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-22-1
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.25
Clave InChI CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
Nombre IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametilbencen-1,4-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Beige-marrón a marrón
Punto de ebullición 260.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4[N(CH3)2]2
Cantidad 100 g
Beilstein 13,74
Índice Merck 15,9376
Información de solubilidad Solubility in water: slightly in cold, more in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols, chloroform, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación