Learn More
N,N,N',N'-Tetrametilo-p-fenilendiamina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390104 10 g 10 g
11300114 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00559.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.03€
    45.65€ / 10 g
    Ahorro 9.38€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-22-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine is a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is used for detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrametil-p-fenilendiamina es un cosustrato reductor de peroxidasas de hemo. Se utiliza para la detección de peroxidasas en geles de poliacrilamida.
Solubilidad
Ligeramente soluble en frío, más en agua caliente.
Notas
Sensible al aire & y a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-22-1
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD00008309
Clave InChI CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
PubChem CID 7490
Nombre IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tetrametilbencen-1,4-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 260°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1673
Beilstein 1564025
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9228
Información de solubilidad Slightly soluble in cold,more in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine