Learn More
Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametil-P-fenilendiamina, 98+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 220 °C |
| Color | Beige-gris |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237,17g/mol |
| Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride