Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15656100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15656100 1 g Poly bottle 1 g
1 options
Código de producto. 15656100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 641991G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine
Nombre de nota Matrix substance for MALDI-MS
CAS 20734-58-1
Punto de fusión 49°C to 51°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 113°C (235.4°F)
Envase Poly bottle
Fórmula molecular C14H18N2
Número MDL MFCD00003920
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 396782
Sinónimo 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
Clave InChI GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
Nombre IUPAC 1-N,1-N,8-N,8-N-tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
Peso molecular (g/mol) 214.312
PubChem CID 88675
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Forma física Crystalline Powder