Learn More
N,N,N',N'-Tetrametil-1,6-hexanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10496780 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10215671 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10317611 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10496780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147490250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-18-2 | C10H24N2 | 172.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-18-2
Fórmula molecular C10H24N2
Peso molecular (g/mol) 172.31
Número MDL MFCD00008339
Clave InChI TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-hexanediamine, 1,6-bis dimethylamino hexane, hexamethylenebis dimethylamine, toyocat mr, koolizer 1, minico tmhd, 1,6-hexanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethyl-1,6-diaminohexane, n1,n1,n6,n6-tetramethylhexane-1,6-diamine, niax catalyst c-210
PubChem CID 8097
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametilhexano-1,6-diamina
SMILES CN(C)CCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8060g/mL
Punto de ebullición 209.0°C to 210.0°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, I, 423
Gravedad específica 0.806
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, dichloromethane and, toluene
Viscosidad 1.72 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.