Learn More
N,N,N',N'-Tetrametil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424077 250 g 250 g
11404077 10 g 10 g
11414077 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19500.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-95-2 | C7H18N2 | 130.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-95-2
Fórmula molecular C7H18N2
Peso molecular (g/mol) 130.235
Número MDL MFCD00008337
Clave InChI DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-propanediamine, 1,3-bis dimethylamino propane, tetramethyltrimethylenediamine, n1,n1,n3,n3-tetramethylpropane-1,3-diamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, bis dimethylamino methyl methane, n,n,n',n'-tetramethyltrimethylenediamine, unii-73b9i6hn5r
PubChem CID 8084
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,3-diamina
SMILES CN(C)CCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Densidad 0.82
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Índice de refracción 1.4234
Cantidad 250 g
Número UN UN2733
Beilstein 1734176
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.24
Porcentaje de pureza 99%