Learn More
N,N,N',N'-Tetraetiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11925191 500 mL 500 ml
10307860 10 mL 10 ml
10133590 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11925191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155595000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-77-6 | C10H26N2 | 174.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-77-6
Fórmula molecular C10H26N2
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00009055
Clave InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Color Amarillo
Densidad 0.8080g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Índice de refracción 1.4333 to 1.4353
Cantidad 500 mL
Beilstein 04,251
Gravedad específica 0.808
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetraetiletano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido