Learn More
N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10770951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770951 25 mL Glass bottle 25 ml
1 options
Código de producto. 10770951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293420250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-77-6
Fórmula molecular C10H26N2
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00009055
Clave InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
PubChem CID 67423
Nombre IUPAC [2-(dietilazanioil)etil]dietilazanio
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N′,N′-Tetraethylethylenediamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 0.8080g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Índice de refracción 1.4333 to 1.4353
Cantidad 25 mL
Beilstein 04, 251
Gravedad específica 0.808
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid