Learn More
N,N,N',N'-Tetraetilo-1,3-propanediamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493258 5 g 5 g
11403268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17680.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60558-96-5 | C11H26N2 | 186.343 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60558-96-5
Fórmula molecular C11H26N2
Peso molecular (g/mol) 186.343
Número MDL MFCD00009057
Clave InChI RCZLVPFECJNLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetraethyl-1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl trimethylene diamine, 1,3-propanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, acmc-20ak9w, 1,3-bis diethylamino propane, 3-diethylamino propyl diethylamine, n1,n1,n3,n3-tetraethylpropane-1,3-diamine, n,n,n,n-tetraethyl-1,3-propanediamine, the 1,3-propanediamine,n1,n1,n3,n3-tetraethyl-,
PubChem CID 143710
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,3-diamina
SMILES CCN(CC)CCCN(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine
Densidad 0.81
Punto de ebullición 133°C (80 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.4377
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1741257
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.34
Porcentaje de pureza 97%