Learn More
N,N'-metilenbisacrilamida, PlusOne™, Cytiva
Código de producto. 11514995 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514995 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11514995 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor 17130402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un reticulador general utilizado con acrilamida para técnicas de PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Methylenebisacrylamide
Forma física Polvo
CAS 110-26-9
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Fórmula molecular C7H10N2O2
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17