Learn More
N,N'-Dimetilpiperazina, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10254380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254380 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10783651 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10254380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-58-1
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00006156
Clave InChI RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
Nombre IUPAC 1,4-dimetilpiperazina
SMILES CN1CCN(CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dimethylpiperazine
Nombre de nota 98.5%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8520g/mL
Punto de ebullición 130°C to 133°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4453 to 1.4473
Cantidad 5 mL
Beilstein 23, 7
Gravedad específica 0.852
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 1.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98.50%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dimethylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.