Learn More
N,N-Dimetiloctadecilamina, 89 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10645681 250 g Frasco de vidrio 250 g
10549472 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10645681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408432500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-28-7 | C20H44ClN | 334.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-28-7
Fórmula molecular C20H44ClN
Peso molecular (g/mol) 334.03
Número MDL MFCD00048496
Clave InChI PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PubChem CID 15365
Nombre IUPAC N,N-dimetiloctadecan-1-amina
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyloctadecylamine
Nombre de nota tech., 89%
% mín. CAS 84.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15.0°C to 20.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 347.0°C
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 84% min. (C18) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)17CH3
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 3522
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.57
Porcentaje de pureza 89%
Grado Técnico
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.