Learn More
N,N-dimetilhexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413607 5 g 5 g
11423607 25 g 25 g
11433607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17364.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.247 g/mol
N,N-Dimethylhexylamine is used as an ion-pairing agent to study the poor retention of uridine diphosphate-linked intermediates on reverse phase media. It is also used in the determination of five monophosphate nucleotides in baby foods. It acts as an additive and encapsulated into the nanoparticle with salinomycin (sali), which has selective toxicity to cancer stem cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N,N-dimetilhexilamina se utiliza como agente de emparejamiento iónico para estudiar la escasa retención de los intermediarios vinculados a difosfato de uridina en medios de fase inversa. También se utiliza en la determinación de cinco nucleótidos monofosfatos en los alimentos para bebés. Actúa como aditivo y encapsulado en la nanopartícula con salinomicina (sali), que tiene toxicidad selectiva para las células madre cancerosas.
Solubilidad
Miscible con metanol.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4385-04-0
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD00009522
Clave InChI QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
PubChem CID 78090
Nombre IUPAC N,N-dimetilhexan-1-amina
SMILES CCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylhexylamine
Densidad 0.744
Punto de ebullición 146°C to 150°C
Temperatura de inflamación 33°C (92°F)
Índice de refracción 1.4136
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Información de solubilidad Miscible with methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%