Learn More
N,N-Dimetiletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459616 50 g 50 g
11478770 100 g 100 g
11469616 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20182.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
N,N-Dimetiletilenodiamina Alfa Aesar, 97 %, cantidad:250g, punto de ebullición:107 °C, punto de fusión:<-70 °C, peso molecular:88,154; Porcentaje de pureza:97%, Beilstein:605279, CAS:108-00-9, densidad:0,81, Información DOT:Clase de peligro:8; grupo de embalaje:I, número EINECS:203-541-2
It finds its application as an intermediate in the synthesis of Cefotiam. It is also used as a catalyst in the synthesis of allylic nitro compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como un intermediario en la síntesis de Cefotiam. También se utiliza como catalizador en la síntesis de nitrocompuestos alílicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-00-9
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008175
Clave InChI DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylethylenediamine, 2-dimethylaminoethylamine, 2-aminoethyl dimethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-dimethyl, 2-dimethylamino ethylamine, n,n-dimethyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethylethane-1,2-diamine, n,n-dimethyl-1,2-ethylenediamine, 2-aminoethyldimethylamine, n,n-dimethylethanediamine
PubChem CID 66053
Nombre IUPAC N',N'-dimetiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylethylenediamine
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.81
Punto de ebullición 107°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2NH2
Índice de refracción 1.427
Cantidad 50 g
Número UN UN2733
Beilstein 605279
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 97%