Learn More
N,N-Dimetiletilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466886 500 mL 500 ml
11456886 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23992.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 598-56-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetiletilamina se utiliza como adhesivo, sellador químico y regulador de procesos. Actúa como intermediario para compuestos de amonio cuaternario, y también se utiliza como estabilizador para hidrocarburos clorados y derivados del vinilo. Se utiliza en fundiciones como catalizador para la producción de machos de arena. Además, se emplea en la polimerización de poliamidas. Asimismo, se utiliza en la preparación de nanogeles de polipéptidos con endocitosis autorreforzadas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y peróxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-56-1
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00009039
Clave InChI DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylethylamine, dimethylethylamine, ethanamine, n,n-dimethyl, ethyldimethylamine, n-ethyldimethylamine, ethylamine, n,n-dimethyl, methanamine, n-ethyl-n-methyl, unii-9n5384xvem, c13-15-alkyldimethylamines, amines, c13-15-alkyldimethyl
PubChem CID 11723
Nombre IUPAC N,N-dimetiletanamina
SMILES CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylethylamine
Punto de fusión -140°C
Densidad 0.675
Punto de ebullición 36°C to 37°C
Temperatura de inflamación −36°C (−33°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal CH3CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.373
Cantidad 500 mL
Número UN UN2733
Beilstein 1696893
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine