Learn More
N,N-Dimetiletilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N-Dimethylethylamine is used as adhesive, sealant chemical and process regulator. It acts as an intermediate for quaternary ammonium compounds and is also used as a stabilizer for chlorinated hydrocarbons and vinyl derivatives. It is used in foundries as a catalyst for sand core production. Further, it is employed in the polymerization of polyamides. In addition to this, it is used in the preparation of polypeptide nanogels with self-reinforced endocytoses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N-dimetiletilamina se utiliza como adhesivo, sellador químico y regulador de procesos. Actúa como intermediario para compuestos de amonio cuaternario, y también se utiliza como estabilizador para hidrocarburos clorados y derivados del vinilo. Se utiliza en fundiciones como catalizador para la producción de machos de arena. Además, se emplea en la polimerización de poliamidas. Asimismo, se utiliza en la preparación de nanogeles de polipéptidos con endocitosis autorreforzadas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y peróxido.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylethylamine |
| Punto de fusión | -140°C |
| Densidad | 0.675 |
| Punto de ebullición | 36°C to 37°C |
| Temperatura de inflamación | −36°C (−33°F) |
| Olor | Ammonia-like |
| Fórmula lineal | CH3CH2N(CH3)2 |
| Índice de refracción | 1.373 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN2733 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- N,N-Dimethylethylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl ethylamine