Learn More
N,N-Dimetildodecilamina, 95 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209500 250 g Frasco de vidrio 250 g
10269400 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10209500 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408292500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-18-5
Fórmula molecular C14H31N
Peso molecular (g/mol) 213.41
Número MDL MFCD00008970
Clave InChI YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
Nombre IUPAC N,N-dimetildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyldodecylamine
Nombre de nota pract., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 0.7870g/mL
Punto de ebullición 271.0°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Dodecyl) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11N(CH3)2
Índice de refracción 1.4365 to 1.4385
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.787
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Viscosidad 1.8 mPa.s (100°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.41
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyldodecylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.