Learn More
N,N-Dimetildodecilamina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471157 50 g 50 g
11481157 250 g 250 g
11461157 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24145.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-18-5 | C14H31N | 213.409 g/mol
N,N-Dimethyldodecylamine is used as a as a capping agent during the synthesis of Au(core) -Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene. It is used in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate. Also used in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetildodecilamina se utiliza como agente estabilizante durante la síntesis de nanopartículas bimetálicas de Au(núcleo) -Pd(cáscara) en tolueno. Se utiliza en la síntesis de N-alquil-N,N-dimetil-1-amonio-2-hidroxi-3-propano sulfonato. También se utiliza en la preparación de nueva sal de amonio bis-cuaternario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. & Los materiales que evitar son el cobre, los agentes oxidantes y los ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-18-5
Fórmula molecular C14H31N
Peso molecular (g/mol) 213.409
Número MDL MFCD00008970
Clave InChI YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyldodecylamine, lauryldimethylamine, dodecyldimethylamine, antioxidant dda, dimethyl lauramine, n,n-dimethyl-n-dodecylamine, 1-dodecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyllaurylamine, dda antioxidant, barlene 125
PubChem CID 8168
Nombre IUPAC N,N-dimetildodecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyldodecylamine
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.787
Punto de ebullición 110°C to 112°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 118°C (244°F)
Índice de refracción 1.4375
Cantidad 50 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.41
Porcentaje de pureza ≥90%