Learn More
Sulfato de N,N-dimetil-p-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402237 25 g 25 g
11412237 100 g 100 g
11422237 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14175.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234.27 g/mol
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de sulfato de N,N-dimetil-p-fenilendiamina se utiliza para investigar el papel de H2S en la cardioprotección inducida por el preacondicionamiento isquémico en el corazón de ratas, en la determinación espectrofotométrica de oro(III) en productos farmacéuticos de oro como el aurotiomalato sódico y la auranofina, para investigar la producción de H2S del tejido colónico mediante el sistema de ensayo de captura de acetato.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Incompatible con la luz y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-47-0
Fórmula molecular C8H14N2O4S
Peso molecular (g/mol) 234.27
Número MDL MFCD00012992
Clave InChI GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina;ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Punto de fusión 200°C to 205°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 4612278
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.28
Porcentaje de pureza 98%