Learn More
Diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444133 25 g 25 g
11454133 100 g 100 g
11464133 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10343.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un tinte que se utiliza en microscopía. El diclorhidrato de N,N-dimetil-p-fenilenodiamina también tiene un uso adecuado en la prueba de peroxidasa. Es un compuesto que se emplea normalmente para medir el potencial antioxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes, humedad y agua o humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja el producto de la luz. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-46-9
Fórmula molecular C8H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 209.11
Número MDL MFCD00012991
Clave InChI IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina; clorhidrato
SMILES Cl.Cl.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 212°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride