Learn More
N,N-Dimetil-p-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11310976 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11310976 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10137470 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10219343 100 g Frasco de vidrio 100 g
10772865 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11310976 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-98-9 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-98-9
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.20
Número MDL MFCD00007860
Clave InChI BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Nombre de nota Practical
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C
Color Marrón
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 262.0°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H4N(CH3)2
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 3278
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P330-Enjuagarse la boca.