Learn More
N,N-Dimetil-n-octilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474234 250 g 250 g
11454234 10 g 10 g
11464234 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12546.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
N,N-Dimethyl-n-octylamine is used as ion-pairing agent in the quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC. It acts as a counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography. Further, it is used in the study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis. In addition to this, it is used as a mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-Dimetil-n-octilamina se utiliza como agente de emparejamiento iónico en la estimación cuantitativa del metilsulfato de tiazinamio en un preparado farmacéutico por HPLC. Actúa como contraión en fase móvil para la separación de tetraciclina, análogos de tetraciclina y sus posibles impurezas mediante cromatografía de par de iones de fase reversa. Además, se utiliza en el estudio de separaciones quirales por acomplejamiento con proteínas en electroforesis de zona capilar. Asimismo, se utiliza como fase móvil en la resolución directa y la cuantificación de (R)- y (S)-disopiramida
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7378-99-6
Fórmula molecular C10H23N
Peso molecular (g/mol) 157.30
Número MDL MFCD00009558
Clave InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
Nombre IUPAC N,N-dimetiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-n-octylamine
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.765
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.4243
Cantidad 250 g
Número UN UN2922
Beilstein 1698081
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.3
Porcentaje de pureza 95%