Learn More
Diclorhidrato de N,N-dimetil-m-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350024 25 g 25 g
11330024 1 g 1 g
11340024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00403.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3575-32-4 | C8H14Cl2N2 | 209.114 g/mol
it can be used to produce N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamide with 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamine. This reaction will need solvent tetrahydrofuran. it is applied as a selective formylating agent for one of two amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se puede usar para producir N-(4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetil-tetrahidro-piran-3-il)-formamida con 4,5,6-trimetoxi-2,4-dimetil-tetrahidro-piran-3-ilamina. Esta reacción necesitará el disolvente tetrahidrofurano, que se aplica como un agente de formilación selectivo para uno de los dos grupos amino en aminoácidos básicos como la ornitina o la lisina.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo y diclorometano. Ligeramente soluble en acetato de etilo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3575-32-4
Fórmula molecular C8H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 209.114
Número MDL MFCD00012971
Clave InChI BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1,n1-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride, m-dimethylamino aniline, n,n-dimethyl-1,3-phenylenediamine dihydrochloride, 1,3-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, n,n-dimethylbenzene-1,3-diamine dihydrochloride, 3-amino-n,n-dimethylaniline, 1,3-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, hydrochloride 1:2, pubchem14991, acmc-20a5k9
PubChem CID 77124
Nombre IUPAC 3-N,3-N-dimetilbenceno-1,3-diamina; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=CC(=C1)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión 216°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3694384
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform and dichloromethane. Slightly soluble in ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.12
Porcentaje de pureza 99%