Learn More
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10476720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476720 25 g Glass bottle 25 g
10345750 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10476720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116490250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 138-89-6
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00002063
Clave InChI CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
PubChem CID 8749
ChEBI CHEBI:59990
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-nitrosoanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83°C to 86°C
Color Verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ONC6H4N(CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 677
Fieser 01,746
Índice Merck 15, 6725
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder