Learn More
N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453847 25 g 25 g
11463847 100 g 100 g
11498770 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18301.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138-89-6 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-89-6
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00002063
Clave InChI CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
PubChem CID 8749
ChEBI CHEBI:59990
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-nitrosoanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Punto de fusión 84°C to 87°C
Densidad 1.15
Cantidad 25 g
Número UN UN1369
Beilstein 607293
Índice Merck 14,6638
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrosodimethylaniline