Learn More
N,N-Dimetil-4-nitroanilina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370024 25 g 25 g
11360024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00404.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.57€
    79.65€ / 25 g
    Ahorro 12.92€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-23-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
It is an aromatic intermediate and in the experimental and theoretical study of the structure of N,N-dimethyl-4-nitroaniline derivatives as model compounds for non-linear optical organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio aromático en el estudio experimental y teórico de la estructura de derivados de N,N-dimetil-4-nitroanilina como compuestos modelo para materiales orgánicos ópticos no lineales.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. Insoluble en agua. Soluble en metanol caliente (casi transparente).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-23-2
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00014712
Clave InChI QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
PubChem CID 7491
Nombre IUPAC N,N-dimetil-4-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Punto de fusión 163°C to 166°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 638087
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%