Learn More
N,N-Dimetil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656492 25 g Frasco de vidrio 25 g
10550571 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656492 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116470250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-31-8
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00007236
Clave InChI CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-nitroanilina
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 61°C
Color Naranja a naranja rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4N(CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 701
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina