Learn More
N,N-Dimetil-3-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-3-nitroaniline |
| Punto de fusión | 57°C to 60°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1841745 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |