Learn More
N,N-Dimetil-1-naftilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10723534 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10688314 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10266880 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10308440 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10723534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204175000
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-56-6
Fórmula molecular C12H13N
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00003919
Clave InChI AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
Nombre IUPAC N,N-dimetilnaftalen-1-amina
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyl-1-naphthylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 139°C to 140°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7N(CH3)2
Índice de refracción 1.6210 to 1.623
Cantidad 500 mL
Beilstein 12, 1221
Índice Merck 15, 3276
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.