Learn More
N,N-Dimetil-1,4-butanodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439410 1 g 1 g
11449410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50276.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetil-1,4-butanodiamina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3529-10-0
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL MFCD00047977
Clave InChI GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
PubChem CID 77063
Nombre IUPAC N',N'-dimetilbutano-1,4-diamina
SMILES CN(C)CCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine