Learn More
N,N-Dimetil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11332206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Unit Size:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11332206 250 mL 250 ml
11342206 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332206 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L03539.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.181 g/mol
Es útil para la escisión de derivados de N-alquilftalimida para administrar aminas primarias, como alternativa a la hidracina de metilo. DMAPA también se utiliza directamente como endurecedor en resinas epoxídicas en la industria de los plásticos, como agente de entrecruzamiento para las fibras de celulosa en la industria del papel y como agente antiarrugas para el cuero. Se utiliza como intermedio en la producción de agentes de unión, materiales de intercambio iónico, agentes floculantes (tratamiento del agua), agentes cosméticos, agentes de lavado y limpieza (betaínas), aditivos para la gasolina y otros combustibles, fibras y lubricantes de poliuretano, colorantes, agroquímicos y agentes utilizados en las industrias fotográfica y textil.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es útil para la escisión de derivados de N-alquilftalimida para administrar aminas primarias, como alternativa a la hidracina de metilo. DMAPA también se utiliza directamente como endurecedor en resinas epoxídicas en la industria de los plásticos, como agente de entrecruzamiento para las fibras de celulosa en la industria del papel y como agente antiarrugas para el cuero. Se utiliza como intermedio en la producción de agentes de unión, materiales de intercambio iónico, agentes floculantes (tratamiento del agua), agentes cosméticos, agentes de lavado y limpieza (betaínas), aditivos para la gasolina y otros combustibles, fibras y lubricantes de poliuretano, colorantes, agroquímicos y agentes utilizados en las industrias fotográfica y textil.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-55-7
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.181
Número MDL MFCD00008216
Clave InChI IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
Nombre IUPAC N',N'-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES CN(C)CCCN
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.818
Punto de ebullición 126°C to 128°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal (CH3)2N(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.435
Cantidad 250 mL
Número UN UN2734
Beilstein 605293
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine