Learn More
N,N'- Diisopropiletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13541620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13541620 25 mL 25 ml
13551620 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13541620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-05-1
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.26
Clave InChI CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
Nombre IUPAC N',N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylethylenediamine
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.