Learn More
N,N-Diisopropiletilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391697 50 g 50 g
11381697 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04765.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La N,N-diisopropiletilendiamina se puede usar para producir 1,4-diisopropil-piperazin-2-ona mediante calentamiento. Se utiliza como ligando para catalizadores de metátesis. Actúa como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes y los ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-05-1
Fórmula molecular C8H20N2
Peso molecular (g/mol) 144.262
Número MDL MFCD00015015
Clave InChI CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
Nombre IUPAC N',N'-di(propan-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylethylenediamine
Densidad 0.828
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 50 g
Número UN UN2733
Beilstein 1734800
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%