Learn More
N,N-Diisopropiletilamina, TRC
Código de producto. 30040697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040697 50 g 50 g
30005663 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49334050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7087-68-5
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Sinónimo Triethylamine, 1,1'-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethylbis(propan-2-yl)amine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491, 1,1'-Dimethyltriethylamine, Bis(1-methylethyl)ethylamine, DIEA, DIPEA, Diisopropylethylamine, Ethyl-N,N-diisopropylamine, Ethyldiisopropylamine, Huenig's base, Hunig's base, Hunig's reagent, N,N-Bis(1-methylethyl)-N-ethylamine, N,N-Diisopropylethylamine, N-Ethyl-N,N-diisopropylamine, N-Ethyl-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine, N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amine, N-Ethyldiisopropylamine, NSC 147491
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylethylamine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517
Porcentaje de pureza >95%