Learn More
N,N-Diisopropiletilamina (síntesis de péptidos), Fisher BioReagents
Product Code. 10647823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
500 ML
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10647823 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10647823 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP592500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La N,N-diisopropiletilamina se utiliza comúnmente en reacciones de síntesis de péptidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vector alfa Diisopropylethylamine
Nombre del producto químico o material N, N-Diisopropylethylamine
CAS 7087-68-5
Punto de fusión -46°C
Color Amarillo
Densidad 0.7560g/cm³
Punto de ebullición 127°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19N
Índice de refracción 1.4113 to 1.4153 (at 25°C)
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 3219
Sinónimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
Clave InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 129.247
PubChem CID 81531
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Presión de vapor 38mmHg at 31°C
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Síntesis de péptidos
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diisopropylethylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.