Learn More
N, N-Diisopropiletilamina, grado biotecnológico, 99,5%, Solstice
Descripción
- Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diisopropylethylamine |
| Punto de fusión | -19,99 °C |
| Densidad | 0,742g/mL a 25 °C |
| Punto de ebullición | 128.33 °C |
| Temperatura de inflamación | 12 °C (53,6 °F) |
| Olor | Fuerte, como la amina |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [(CH3)2CH]2NC2H5 |
| Cantidad | 2 L |
| Número UN | UN3384 |
| Mostrar más |