Learn More
N,N-Diisopropiletilamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
100 GR
2,5 KG
25 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734991 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10142860 25 g Frasco de vidrio 25 g
10244620 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10008129 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
12664947 10 kg Lata de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10734991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115221000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7087-68-5
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00008868
Clave InChI JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea, hunig's base, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine, dipea, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine
PubChem CID 81531
Nombre IUPAC N-etil-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylethylamine
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46,0 °C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7560g/mL
Punto de ebullición 127.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NC2H5
Índice de refracción 1.4123 to 1.4143
Cantidad 100 g
Beilstein 04,IV,511
Fieser 01,371; 04,230; 07,148; 10,151; 12,277; 13,121; 16,176
Índice Merck 15,3219
Gravedad específica 0.756
Información de solubilidad Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Viscosidad 0.88 mm2/s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.