Learn More
N,N-Diisopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491728 250 mg 250 miligramos
15471728 1 g 1 g
15481728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55471.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4107-98-6 | C12H19N | 177.291 g/mol
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-diisopropilanilina se utilizó para la síntesis de benzonitrilo de 4-diisopropilamino. Se puede usar para la síntesis de 6-(4-bromofenil)-3-metoxi-5-metil-8-oxabiciclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-ona.
Notas
Sensible a la luz. Evitar los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4107-98-6
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00048277
Clave InChI OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
PubChem CID 61329
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylaniline
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.91 g/mL
Punto de ebullición 95°C to 96°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido