Learn More
N,N-Diisopropilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481728 5 g 5 g
15491728 250 mg 250 miligramos
15471728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55471.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4107-98-6 | C12H19N | 177.291 g/mol
N,N-Diisopropylaniline was used for the synthesis of 4-diisopropylamino benzonitrile. It may be used for the synthesis of 6-(4-bromophenyl)-3-methoxy-5-methyl-8-oxabicyclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-diisopropilanilina se utilizó para la síntesis de benzonitrilo de 4-diisopropilamino. Se puede usar para la síntesis de 6-(4-bromofenil)-3-metoxi-5-metil-8-oxabiciclo[3.2.1]octa-3,6-dien-2-ona.
Notas
Sensible a la luz. Evitar los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4107-98-6
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00048277
Clave InChI OVSARSKQWCLSJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-bis 1-methylethyl, unii-kep9pka41k, kep9pka41k, n,n-dsopropylanlne, diisopropylphenyl amine, acmc-1asew, dsstox_cid_22189, dsstox_rid_79949, dsstox_gsid_42189
PubChem CID 61329
Nombre IUPAC N,N-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)N(C1=CC=CC=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diisopropylaniline
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.91 g/mL
Punto de ebullición 95°C to 96°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Diisopropylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diisopropylaniline