Learn More
N,N-Dietiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414187 500 g 500 g
11404187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19636.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-36-7 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dietiletilendiamina se utilizó en la amidación oxidativa de diésteres de fosfonato de hidrógeno en la síntesis de oligonucleótidos. También se utiliza para desarrollar agentes de obtención de imágenes de melanoma por tomografías computarizadas por emisión de un solo fotón (SPECT) y PET dirigidas a la melanina.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Protección contra las cargas electrostáticas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-36-7
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Número MDL MFCD00008176
Clave InChI UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 60993
Nombre IUPAC N',N'-dietiletano-1,2-diamina
SMILES CCN(CC)CCN
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylethylenediamine
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 145°C to 147°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Índice de refracción 1.436
Cantidad 500 g
Número UN UN2685
Beilstein 605299
Información de solubilidad Miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Diethylethylenediamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethylethylenediamine