Learn More
N,N-Dietilendiamina (2-Dietilaminoetilina), TRC
Código de producto. 30041028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041028 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30041028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4436355G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-diethylethane-1,2-diamine
CAS 100-36-7
Fórmula molecular C6 H16 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)CCN
Nombre IUPAC N',N'-dietiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1313