Learn More
N,N-dietilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423204
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423204 2500 mL 2500 ml
11413204 500 mL 500 ml
11433204 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10560.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
N,N-Diethylaniline is used as an intermediate in pharmaceuticals, dyes and other chemicals. It acts as a reaction catalyst. Its complex, diethylaniline borane is used as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-diethlanilina se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos, colorantes y otros productos químicos. Actúa como catalizador de reacción. Su complejo, el borano de dietilanilina se utiliza como agente reductor en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con agua y acetona. Ligeramente miscible con cloroformo, alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-66-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00009042,MFCD31699978
Clave InChI GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
Nombre IUPAC N,N-dietilanilina
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethylaniline
Punto de fusión -38°C
Densidad 0.936
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2432
Beilstein 742483
Índice Merck 14,3114
Información de solubilidad Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 99%